4,7-Dichlor-2-methylchinolin ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR307934-250MG
APOSOR307934-250MGEA
84.1
EUR
APOSOR307934-250MG
4,7-Dichlor-2-methylchinolin ≥97%
4,7-Dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
50593-69-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |