4-Amino-5,7-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307938-1G
APOSOR307938-1GEA
393
EUR
APOSOR307938-1G
4-Amino-5,7-dimethylchinolin
4-Amino-5,7-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787704 CAS-Nummer: 948292-64-6 |