4-Amino-6,7-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307940-1G
APOSOR307940-1GEA
417
EUR
APOSOR307940-1G
4-Amino-6,7-dimethylchinolin
4-Amino-6,7-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787710 CAS-Nummer: 948292-99-7 |