4-Amino-6,8-dichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6,8-Dichloroquinolin-4-amine
OR307941-1G
APOSOR307941-1GEA
568
EUR
APOSOR307941-1G
4-Amino-6,8-dichlorchinolin
4-Amino-6,8-dichloroquinoline
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 213,633 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063227 CAS-Nummer: 929339-40-2 |