4-Amino-6-chloro-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307943-1G
APOSOR307943-1GEA 0 EUR
APOSOR307943-1G
4-Amino-6-chloro-8-methylquinoline
4-Amino-6-chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787713
CAS-Nummer: 948293-08-1