4-Amino-6-ethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307945-1G
APOSOR307945-1GEA
375
EUR
APOSOR307945-1G
4-Amino-6-ethylquinoline
4-Amino-6-ethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Molecular Weight: 172,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787717 CAS-Nummer: 948293-21-8 |