4-Amino-7,8-dichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307947-1G
APOSOR307947-1GEA
359
EUR
APOSOR307947-1G
4-Amino-7,8-dichlorchinolin
4-Amino-7,8-dichloroquinoline
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787718 CAS-Nummer: 948293-25-2 |