4-Amino-7-bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Bromoquinolin-4-amine
OR307949-1G
APOSOR307949-1GEA
451
EUR
APOSOR307949-1G
4-Amino-7-bromchinolin
4-Amino-7-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411037 CAS-Nummer: 65340-74-1 |