4-Amino-7-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307953-1G
APOSOR307953-1GEA 451 EUR
APOSOR307953-1G
4-Amino-7-methoxy-2-methylchinolin
4-Amino-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787723
CAS-Nummer: 66735-41-9