4-Chlor-6,7-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307964-1G
APOSOR307964-1GEA
0
EUR
APOSOR307964-1G
4-Chlor-6,7-dimethylchinolin
4-Chloro-6,7-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
861038-79-1 |