4-Chlor-7-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307970-1G
APOSOR307970-1GEA
551
EUR
APOSOR307970-1G
4-Chlor-7-methylchinolin
4-Chloro-7-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177,630 g/mol Schmelzpunkt: 27…28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09752823 CAS-Nummer: 63136-61-8 |