Ethyl-4-hydroxychinolin-3-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR307983-250MG
APOSOR307983-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR307983-250MG
Ethyl-4-hydroxychinolin-3-carboxylat 98%
Ethyl-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Molecular Weight: 217,2206 g/mol
Schmelzpunkt: 271 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173406
CAS-Nummer: 26892-90-0