5,7-Dichlor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307984-1G
APOSOR307984-1GEA
393
EUR
APOSOR307984-1G
5,7-Dichlor-2-methylchinolin
5,7-Dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
26933-09-5 |