5,7-Dichloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307985-1G
APOSOR307985-1GEA
451
EUR
APOSOR307985-1G
5,7-Dichloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
5,7-Dichloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel:
C₉H₇Cl₂N₃·ClH Molecular Weight: 264,539 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787762 CAS-Nummer: 1172490-52-6 |