5-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307994-1G
APOSOR307994-1GEA
335
EUR
APOSOR307994-1G
5-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
5-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787789 CAS-Nummer: 948294-24-4 |