tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-aminobutyl(methyl)carbamate, N-(4-Aminobutyl)-N-methyl carbamic acid tert-butyl ester
OR308002-1G
APOSOR308002-1GEA
144
EUR
APOSOR308002-1G
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 202,2900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001681 CAS-Nummer: 144222-23-1 |