tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR308003-1G
OR308003-5G
APOSOR308003-1GEA
0
EUR
APOSOR308003-1G
APOSOR308003-5G
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06808587 CAS-Nummer: 874831-66-0 |