3-(Methylamino)oxetane
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR308005-1G
APOSOR308005-1GEA 119 EUR
APOSOR308005-1G
3-(Methylamino)oxetane
3-(Methylamino)oxetane
Formel: C₄H₉NO
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08544349
CAS-Nummer: 952182-03-5
UN: 1993
ADR: 3,III