2-Hydroxymethyloxetane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Oxetanemethanol, Oxetan-2-ylmethanol, 2,4-Epoxybutanol
OR308011-1G
APOSOR308011-1GEA 98.6 EUR
APOSOR308011-1G
2-Hydroxymethyloxetane
2-Hydroxymethyloxetane
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142933
CAS-Nummer: 61266-70-4