3-[(Phenylmethyl)amino]-3-oxetanemethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Aminomethyl)-N-benzyloxetan-3-amine
OR308012-1G
APOSOR308012-1GEA
509
EUR
APOSOR308012-1G
3-[(Phenylmethyl)amino]-3-oxetanemethanamine 97%
3-[(Phenylmethyl)amino]-3-oxetanemethanamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192,26 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17168407 CAS-Nummer: 1021392-83-5 |