tert-Butyl 3-ethynylazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR308016-1G
APOSOR308016-1GEA
87
EUR
APOSOR308016-1G
tert-Butyl 3-ethynylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethynylazetidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17016080 CAS-Nummer: 287193-01-5 |