3-Azetidinone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Azetidin-3-one hydrochloride
OR308018-25G
APOSOR308018-25GEA
75.4
EUR
APOSOR308018-25G
3-Azetidinone hydrochloride 95%
3-Azetidinone hydrochloride
Formel:
C₃H₆ClNO Molecular Weight: 107.54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861742 CAS-Nummer: 17557-84-5 |