2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[1-Boc-azetidin-3-yl]acetic acid, 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl]acetic acid
OR308024-25G
APOSOR308024-25GEA
89.9
EUR
APOSOR308024-25G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Molecular Weight: 215.25 g/mol Siedepunkt: 341.6 °C/ 760mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179028 CAS-Nummer: 183062-96-6 |