1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308025-1G
APOSOR308025-1GEA
85.7
EUR
APOSOR308025-1G
1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12406581 CAS-Nummer: 887591-62-0 |