1-Methylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308026-250MG
APOSOR308026-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR308026-250MG
1-Methylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Methylazetidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,1300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520621 CAS-Nummer: 875629-26-8 |