2-Methyl-2-propanyl-3-(hydroxymethyl)-1-azetidincarboxylat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol

OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 89.9 EUR
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
2-Methyl-2-propanyl-3-(hydroxymethyl)-1-azetidincarboxylat 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formel: C₉H₁₇NO₃
Siedepunkt: 268…273 °C
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656141
CAS-Nummer: 142253-56-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR