tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308031-1G
OR308031-25G
OR308031-5G
APOSOR308031-1GEA
0
EUR
APOSOR308031-1G
APOSOR308031-25G
APOSOR308031-5G
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Formel:
C₉H₁₉ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12963843 CAS-Nummer: 943060-59-1 |