3-Boc-aminoethylazetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine, 3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine, 3-Azetidinecarboxylic acid, 1-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-Boc-Aminoethylazetidine, 2-Methyl-2-propanyl 1-(2-aminoethyl)-3-azetidinecarboxylate
OR308033-1G
APOSOR308033-1GEA
980
EUR
APOSOR308033-1G
3-Boc-aminoethylazetidine
3-Boc-aminoethylazetidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,282 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878605 CAS-Nummer: 162696-31-3 |