1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308038-1G
APOSOR308038-1GEA
155
EUR
APOSOR308038-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 122…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778366 CAS-Nummer: 74420-00-1 |