6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-2-hydroxybenzoxazole, 6-Amino-2-benzoxazolone, 6-Amino-2-benzoxazolinone
OR30804-5G
APOSOR30804-5GEA
236
EUR
APOSOR30804-5G
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formel:
C₇H₆N₂O₂ Molecular Weight: 150.14 g/mol Schmelzpunkt: 199…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463899 CAS-Nummer: 22876-17-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |