1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-2-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308048-1G
APOSOR308048-1GEA
214
EUR
APOSOR308048-1G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-2-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-2-iodopyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₁₃H₈ClIN₂O₂S Molecular Weight: 418,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12923119 CAS-Nummer: 940948-30-1 |