1H-Indazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole, 1H-indazol-4-boronic acid pinacol ester
OR308052-5G
APOSOR308052-5GEA 122 EUR
APOSOR308052-5G
1H-Indazol-4-boronsäurepinakolester
1H-Indazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059267
CAS-Nummer: 885618-33-7