2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR308059-1G
OR308059-5G
APOSOR308059-1GEA
255
EUR
APOSOR308059-1G
APOSOR308059-5G
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109457 CAS-Nummer: 845751-67-9 |