4-Iod-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR308061-1G
APOSOR308061-1GEA 122 EUR
APOSOR308061-1G
4-Iod-1H-indazol
4-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781607
CAS-Nummer: 885522-11-2