1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
OR308063-5G
APOSOR308063-5GEA
92.8
EUR
APOSOR308063-5G
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 230,2600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682403 CAS-Nummer: 1214196-85-6 |