(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308067-1G
OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA
97.3
EUR
APOSOR308067-1G
APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115328 CAS-Nummer: 796096-64-5 |