(R)-1-tert-Butyl-3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308070-1G
APOSOR308070-1GEA
33.5
EUR
APOSOR308070-1G
(R)-1-tert-Butyl-3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate 95%
(R)-1-tert-Butyl-3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 244,2875 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115325 CAS-Nummer: 438631-77-7 |