(R)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, (3R)-3-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR308071-1G
APOSOR308071-1GEA
21.9
EUR
APOSOR308071-1G
(R)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin 99%
(R)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Molecular Weight: 216,2774 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863888 CAS-Nummer: 278788-66-2 |