1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308075-250MG
APOSOR308075-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR308075-250MG
1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine 97%
1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772091 CAS-Nummer: 205434-75-9 |