Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308077-5G
APOSOR308077-5GEA
140
EUR
APOSOR308077-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.1454 g/mol Schmelzpunkt: 199…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00229214 CAS-Nummer: 16205-46-2 |