1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308078-1G
APOSOR308078-1GEA
121
EUR
APOSOR308078-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832891 CAS-Nummer: 952182-02-4 |