[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR308083-1G
APOSOR308083-1GEA
0
EUR
APOSOR308083-1G
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-7-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015978 CAS-Nummer: 1234616-66-0 |