cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl [cis-3-(hydroxymethyl)cyclobutyl]carbamate, tert-Butyl (cis-3-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate, tert-butyl N-[cis-3-(hydroxymethyl)cyclobutyl]carbamate
OR308096-1G
APOSOR308096-1GEA 125 EUR
APOSOR308096-1G
cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molecular Weight: 201,266 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436074
CAS-Nummer: 142733-64-0