trans-3-Aminocyclobutanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308098-1G
APOSOR308098-1GEA
360
EUR
APOSOR308098-1G
trans-3-Aminocyclobutanol hydrochloride
trans-3-Aminocyclobutanol hydrochloride
Formel:
C₄H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214232 CAS-Nummer: 1205037-95-1 |