tert-Butyl-6-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 6-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
OR308105-250MG
APOSOR308105-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR308105-250MG
tert-Butyl-6-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl-6-oxo-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
Molecular Weight: 211,2576 g/mol
Siedepunkt: 314,7 °C
Flammpunkt: 114,1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD15071430
CAS-Nummer: 1181816-12-5