2-Boc-6-amino-2-azaspiro[3.3]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Amino-2-azaspiro[3.3]heptane, N2-BOC protected, tert-Butyl 6-amino-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
OR308106-100MG
APOSOR308106-100MGEA 55.1 EUR
APOSOR308106-100MG
2-Boc-6-amino-2-azaspiro[3.3]heptane
2-Boc-6-amino-2-azaspiro[3.3]heptane
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 212,2900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15071432
CAS-Nummer: 1211586-09-2