2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
OR308112-1G
APOSOR308112-1GEA
49.3
EUR
APOSOR308112-1G
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 226,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839640 CAS-Nummer: 896464-16-7 |