N-(2-Aminospiro[3.3]hept-6-yl)carbamic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308114-1G
APOSOR308114-1GEA 0 EUR
APOSOR308114-1G
N-(2-Aminospiro[3.3]hept-6-yl)carbamic acid-tert-butyl ester
N-(2-Aminospiro[3.3]hept-6-yl)carbamic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09054707
CAS-Nummer: 1239589-52-6