(6-Oxospiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate, tert-butyl N-{6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate
OR308116-1G
APOSOR308116-1GEA
288
EUR
APOSOR308116-1G
(6-Oxospiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
(6-Oxospiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₂H₁₉NO₃ Molecular Weight: 225,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858160 CAS-Nummer: 1118786-86-9 |