tert-Butyl-3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
OR308119-1G
APOSOR308119-1GEA
58
EUR
APOSOR308119-1G
tert-Butyl-3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
tert-Butyl-3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formel:
C₁₃H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 254,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111226 CAS-Nummer: 169206-67-1 |